1-Indanon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one
AS20084G100 AS20084G25
ACTIAS20084G100EA 0 CHF
ACTIAS20084G100 ACTIAS20084G25
1-Indanon
1-Indanon
Formel: C₉H₈O
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 37…40 °C
Dichte: 1.1028 g/cm³ (40 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003785
CAS-Nummer: 83-33-0
EINECS: 201-470-1