2,6-Dichlor-4-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS35353G1
AS35353G10
AS35353G5
ACTIAS35353G1EA
0
CHF
ACTIAS35353G1
ACTIAS35353G10
ACTIAS35353G5
2,6-Dichlor-4-nitropyridin
2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Formel:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ MW: 192,99 g/mol |
MDL Number:
MFCD05670545 CAS-Nummer: 25194-01-8 |