2,3-Dichlor-5-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS7041G1
AS7041G25
AS7041G5
ACTIAS7041G1EA
0
CHF
ACTIAS7041G1
ACTIAS7041G25
ACTIAS7041G5
2,3-Dichlor-5-nitropyridin
2,3-Dichloro-5-nitropyridine
Formel:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD03840432 CAS-Nummer: 22353-40-8 |