5-Brom-2-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21163G100
AS21163G25
ACTIAS21163G100EA
64
CHF
ACTIAS21163G100
ACTIAS21163G25
5-Brom-2-nitropyridin
5-Brom-2-nitropyridin
Formel:
C₅H₃BrN₂O₂ MW: 203 g/mol |
MDL Number:
MFCD00160411 CAS-Nummer: 39856-50-3 |