Methyl-6-methylnicotinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 6-methylnicotinate
AS20588G100 AS20588G25
ACTIAS20588G100EA 0 CHF
ACTIAS20588G100 ACTIAS20588G25
Methyl-6-methylnicotinat
Methyl-6-methylnicotinat
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
MDL Number: MFCD00006340
CAS-Nummer: 5470-70-2