Methyl-5-methylnicotinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 5-methylnicotinate
AS21379G1 AS21379G25 AS21379G5
ACTIAS21379G1EA 0 CHF
ACTIAS21379G1 ACTIAS21379G25 ACTIAS21379G5
Methyl-5-methylnicotinat
Methyl-5-methylnicotinat
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
MDL Number: MFCD01075739
CAS-Nummer: 29681-45-6