Methyl-2-aminonicotinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 2-aminonicotinate
AS22641G25 AS22641G5
ACTIAS22641G25EA 76 CHF
ACTIAS22641G25 ACTIAS22641G5
Methyl-2-aminonicotinat
Methyl-2-aminonicotinat
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
MDL Number: MFCD00128872
CAS-Nummer: 14667-47-1