2-Chlor-3-fluorisonicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid
AS32439G1 AS32439G5
ACTIAS32439G1EA 15 CHF
ACTIAS32439G1 ACTIAS32439G5
2-Chlor-3-fluorisonicotinsäure
2-Chlor-3-fluorisonicotinsäure
Formel: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
MDL Number: MFCD04038325
CAS-Nummer: 628691-93-0