Methyl-2-amino-6-chlornicotinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 2-amino-6-chloronicotinate
AS12366G1 AS12366G5
ACTIAS12366G1EA 169 CHF
ACTIAS12366G1 ACTIAS12366G5
Methyl-2-amino-6-chlornicotinat
Methyl-2-amino-6-chlornicotinat
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,6 g/mol
MDL Number: MFCD17015967
CAS-Nummer: 849805-25-0