Methyl-6-chlornicotinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 6-chloronicotinate
AS22422G100 AS22422G25
ACTIAS22422G100EA 103 CHF
ACTIAS22422G100 ACTIAS22422G25
Methyl-6-chlornicotinat
Methyl-6-chlornicotinat
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
MDL Number: MFCD00023420
CAS-Nummer: 73781-91-6