Methyl-2,6-dichlornicotinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22391G1 AS22391G25 AS22391G5
ACTIAS22391G1EA 0 CHF
ACTIAS22391G1 ACTIAS22391G25 ACTIAS22391G5
Methyl-2,6-dichlornicotinat
Methyl-2,6-dichlornicotinat
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
MDL Number: MFCD07369794
CAS-Nummer: 65515-28-8