Methyl-5-brom-2-chlornicotinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate
AS22713G1 AS22713G25 AS22713G5
ACTIAS22713G1EA 0 CHF
ACTIAS22713G1 ACTIAS22713G25 ACTIAS22713G5
Methyl-5-brom-2-chlornicotinat
Methyl-5-brom-2-chlornicotinat
Formel: C₇H₅BrClNO₂
MDL Number: MFCD03844848
CAS-Nummer: 78686-79-0