(R)-(-)-2-Chlormandelsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: (R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
AS22862G100 AS22862G25
ACTIAS22862G100EA 0 CHF
ACTIAS22862G100 ACTIAS22862G25
(R)-(-)-2-Chlormandelsäure
(R)-(-)-2-Chlormandelsäure
Formel: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
MDL Number: MFCD00798429
CAS-Nummer: 52950-18-2
EINECS: 444-040-0