3-Chlor-4-pyridinboronsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51142G1
AS51142G5
ACTIAS51142G1EA
0
CHF
ACTIAS51142G1
ACTIAS51142G5
3-Chlor-4-pyridinboronsäure
3-Chloro-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₅BClNO₂ MW: 157.36 g/mol |
MDL Number:
MFCD03425942 CAS-Nummer: 458532-98-4 |