4-Methoxypicolinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Methoxypyridine-2-carboxylic acid
AS1143G1
AS1143G25
AS1143G5
ACTIAS1143G1EA
0
CHF
ACTIAS1143G1
ACTIAS1143G25
ACTIAS1143G5
4-Methoxypicolinsäure
4-Methoxypicolinsäure
Formel:
C₇H₇NO₃ MW: 153,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD04115716 CAS-Nummer: 29082-91-5 |