3-Methylpicolinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Methylpyridine-2-carboxylic acid
AS1580G100
AS1580G5
ACTIAS1580G100EA
0
CHF
ACTIAS1580G100
ACTIAS1580G5
3-Methylpicolinsäure
3-Methylpicolinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂ MW: 137.14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191553 CAS-Nummer: 4021-07-2 |