4-Bromnicotinonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
4-Bromo-3-cyanopyridine
AS30595G1
AS30595G5
ACTIAS30595G1EA
0
CHF
ACTIAS30595G1
ACTIAS30595G5
4-Bromnicotinonitril
4-Bromnicotinonitril
Formel:
C₆H₃BrN₂ MW: 183,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD08686971 CAS-Nummer: 154237-70-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |