(±)-β-Aminophenethylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
AS20221G100
AS20221G25
ACTIAS20221G100EA
0
CHF
ACTIAS20221G100
ACTIAS20221G25
(±)-β-Aminophenethylalkohol
(±)-β-Aminophenethylalkohol
Formel:
C₈H₁₁NO |
MDL Number:
MFCD00130145 CAS-Nummer: 7568-92-5 |