Methylpicolinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl pyridine-2-carboxylate
AS21647G100 AS21647G25
ACTIAS21647G100EA 111 CHF
ACTIAS21647G100 ACTIAS21647G25
Methylpicolinat
Methylpicolinat
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
MDL Number: MFCD00038038
CAS-Nummer: 2459-07-6
EINECS: 219-545-2