(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: (S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
AS20176G100 AS20176G25
ACTIAS20176G100EA 0 CHF
ACTIAS20176G100 ACTIAS20176G25
(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
(S)-(+)-β-Aminophenethylalkohol
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
MDL Number: MFCD00064404
CAS-Nummer: 20989-17-7