(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
AS20861G100
AS20861G25
ACTIAS20861G100EA
141
CHF
ACTIAS20861G100
ACTIAS20861G25
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol
Formel:
C₈H₁₁NO MW: 137,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008062 CAS-Nummer: 56613-80-0 EINECS: 260-287-5 |