3-Chlorpicolinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
AS22714G1 AS22714G25 AS22714G5
ACTIAS22714G1EA 18 CHF
ACTIAS22714G1 ACTIAS22714G25 ACTIAS22714G5
3-Chlorpicolinsäure
3-Chlorpicolinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
MDL Number: MFCD01646325
CAS-Nummer: 57266-69-0