6-Bromisatin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 6-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 6-Bromoindoline-2,3-dione
AS21525G25 AS21525G5
ACTIAS21525G25EA 72 CHF
ACTIAS21525G25 ACTIAS21525G5
6-Bromisatin
6-Bromisatin
Formel: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
MDL Number: MFCD01631138
CAS-Nummer: 6326-79-0