Magnesiumchlorid, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
223211000
223210010
223210025
223210250
ACRO223211000EA
49.7
CHF
ACRO223211000
ACRO223210010
ACRO223210025
ACRO223210250
Magnesiumchlorid, rein
Magnesium chloride
Formel:
MgCl₂ Siedepunkt: 1412 °C (760 mmHg) Melting Pt: 708 °C Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS-Nummer: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder (May contain grey to black particles) |
Titration Complexometric | ≥98.0 % (on dry substance) |
Water | ≤3 % (K.F.) |