Kaliumiodid
Lieferant: PROLABO CMP
Synonyms: Iodkalium
PRLS89297.320EA 0 CHF
PRLS89297.320
Kaliumiodid
Kaliumiodid
Formel: Kl
MW: 166 g/mol
Siedepunkt: 1330 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 686 °C
Dichte: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727