4-Formyl-2-methoxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Methoxypyridine-4-carbaldehyde, 2-Methoxyisonicotinaldehyde
AS1058G1
AS1058G5
ACTIAS1058G1EA
0
CHF
ACTIAS1058G1
ACTIAS1058G5
4-Formyl-2-methoxypyridin
4-Formyl-2-methoxypyridin
Formel:
C₇H₇NO₂ |
MDL Number:
MFCD06410680 CAS-Nummer: 72716-87-1 |