3-Chlor-2-formylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
AS35640G1 AS35640G5
ACTIAS35640G1EA 0 CHF
ACTIAS35640G1 ACTIAS35640G5
3-Chlor-2-formylpyridin
3-Chlor-2-formylpyridin
Formel: C₆H₄ClNO
MDL Number: MFCD09991855
CAS-Nummer: 206181-90-0