2-Chlor-4-formylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloroisonicotinaldehyde
AS33674G1
AS33674G5
ACTIAS33674G1EA
0
CHF
ACTIAS33674G1
ACTIAS33674G5
2-Chlor-4-formylpyridin
2-Chlor-4-formylpyridin
Formel:
C₆H₄ClNO MW: 141,56 g/mol |
MDL Number:
MFCD06651557 CAS-Nummer: 101066-61-9 |