3-Amino-2-brom-6-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 2-Bromo-6-methylpyridin-3-amine, 3-Amino-2-bromo-6-picoline, 5-Amino-6-bromo-2-picoline
AS23647G1 AS23647G5
ACTIAS23647G1EA 23 CHF
ACTIAS23647G1 ACTIAS23647G5
3-Amino-2-brom-6-methylpyridin
3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine
Formel: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
MDL Number: MFCD03095078
CAS-Nummer: 126325-53-9