2-Amino-3,5-dibrom-6-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3,5-Dibromo-6-methyl-2-pyridinamine
AS22533G100 AS22533G25
ACTIAS22533G100EA 0 CHF
ACTIAS22533G100 ACTIAS22533G25
2-Amino-3,5-dibrom-6-methylpyridin
2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine
Formel: C₆H₆Br₂N₂
MW: 265,94 g/mol
MDL Number: MFCD00068229
CAS-Nummer: 91872-10-5