2-Brom-4-formylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
AS51242G1
AS51242G25
AS51242G5
ACTIAS51242G1EA
0
CHF
ACTIAS51242G1
ACTIAS51242G25
ACTIAS51242G5
2-Brom-4-formylpyridin
2-Brom-4-formylpyridin
Formel:
C₆H₄BrNO |
MDL Number:
MFCD04039311 CAS-Nummer: 118289-17-1 |