3-Brom-5-fluor-2-methoxypyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33975G1
AS33975G5
ACTIAS33975G1EA
0
CHF
ACTIAS33975G1
ACTIAS33975G5
3-Brom-5-fluor-2-methoxypyridin
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₅BrFNO MW: 206.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD04972397 CAS-Nummer: 884494-81-9 |