Tropin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
AS21753G100 AS21753G25
ACTIAS21753G100EA 0 CHF
ACTIAS21753G100 ACTIAS21753G25
Tropin
Tropin
Formel: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
MDL Number: MFCD00180667
CAS-Nummer: 120-29-6
EINECS: 204-384-2