Tropinon
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
AS20052G100 AS20052G25
ACTIAS20052G100EA 0 CHF
ACTIAS20052G100 ACTIAS20052G25
Tropinon
Tropinon
Formel: C₈H₁₃NO
MDL Number: MFCD00005549
CAS-Nummer: 532-24-1
EINECS: 208-530-6