Methyl-4-brom-2-fluorbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
AS22591G25
AS22591G5
ACTIAS22591G25EA
45
CHF
ACTIAS22591G25
ACTIAS22591G5
Methyl-4-brom-2-fluorbenzoat
Methyl-4-brom-2-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD06203731 CAS-Nummer: 179232-29-2 |