Methyl-3-brom-4-fluorbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
AS22637G25
AS22637G5
ACTIAS22637G25EA
90
CHF
ACTIAS22637G25
ACTIAS22637G5
Methyl-3-brom-4-fluorbenzoat
Methyl-3-brom-4-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD04972915 CAS-Nummer: 82702-31-6 |