Methyl-2-brom-4-fluorbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
AS23509G100 AS23509G25 AS23509G5
ACTIAS23509G100EA 366 CHF
ACTIAS23509G100 ACTIAS23509G25 ACTIAS23509G5
Methyl-2-brom-4-fluorbenzoat
Methyl-2-brom-4-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
MDL Number: MFCD06204026
CAS-Nummer: 653-92-9