4-Brom-3-nitrobenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22420G100 AS22420G25 AS22420G5
ACTIAS22420G100EA 427 CHF
ACTIAS22420G100 ACTIAS22420G25 ACTIAS22420G5
4-Brom-3-nitrobenzonitril
4-Brom-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
MW: 227.02 g/mol
MDL Number: MFCD00982006
CAS-Nummer: 89642-49-9