TAPS-Natriumsalz (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure Natriumsalz) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: TAPS sodium salt, Sodium 3-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)propane-1-sulphonate
J61189.14 J61189.22
J61189.14EA 53.4 CHF
J61189.14 J61189.22
TAPS-Natriumsalz (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure Natriumsalz) ≥98%
TAPS-Natriumsalz (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure Natriumsalz)
Purity: 98% CAS No.: 91000-53-2 Molecular Formula: C7H16NNaO6S Formula Weight: 265.26 Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00069903
Zwitterionic buffer
Formel: C₇H₁₇NO₆S
MW: 265,26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069903
CAS-Nummer: 91000-53-2