Scandium(III)trifluormethansulfonat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
AS20649G25 AS20649G5
ACTIAS20649G25EA 0 CHF
ACTIAS20649G25 ACTIAS20649G5
Scandium(III)trifluormethansulfonat
Scandium(III)trifluormethansulfonat
Formel: C₃F₉O₉S₃Sc
MDL Number: MFCD00192433
CAS-Nummer: 144026-79-9