Lanthan(III)trifluormethansulfonat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23546G100
AS23546G25
ACTIAS23546G100EA
0
CHF
ACTIAS23546G100
ACTIAS23546G25
Lanthan(III)trifluormethansulfonat
Lanthan(III)trifluormethansulfonat
Formel:
C₃F₉LaO₉S₃ |
MDL Number:
MFCD00077560 CAS-Nummer: 52093-26-2 UN: 3261 ADR: 8,III |