DL-α-Aminoadipinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
DL-2-Aminoadipic acid, (RS)-2-Aminohexanedioic acid, H-DL-Homoglu-OH, 2-Aminohexanedioic acid, H-DL-Aad-OH
AS35200G1
AS35200G10
AS35200G5
ACTIAS35200G1EA
0
CHF
ACTIAS35200G1
ACTIAS35200G10
ACTIAS35200G5
DL-α-Aminoadipinsäure
DL-α-Aminoadipinsäure
Formel:
C₆H₁₁NO₄ MW: 161.16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00063119 CAS-Nummer: 542-32-5 EINECS: 208-809-2 |