1-Boc-3-hydroxypiperidin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
AS20976G100 AS20976G25
ACTIAS20976G100EA 87 CHF
ACTIAS20976G100 ACTIAS20976G25
1-Boc-3-hydroxypiperidin
1-Boc-3-hydroxypiperidin
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
MDL Number: MFCD02093938
CAS-Nummer: 85275-45-2