2,6-Dinitrobenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20360G1 AS20360G25 AS20360G5
ACTIAS20360G1EA 103 CHF
ACTIAS20360G1 ACTIAS20360G25 ACTIAS20360G5
2,6-Dinitrobenzonitril
2,6-Dinitrobenzonitril
Formel: C₇H₃N₃O₄
MDL Number: MFCD00041246
CAS-Nummer: 35213-00-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III