4-Brom-3-hydroxybenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23636G1 AS23636G5
ACTIAS23636G1EA 21 CHF
ACTIAS23636G1 ACTIAS23636G5
4-Brom-3-hydroxybenzoesäure
4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅BrO₃
MDL Number: MFCD08056371
CAS-Nummer: 14348-38-0