4-Fluor-3-nitrobenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22419G100 AS22419G25 AS22419G5
ACTIAS22419G100EA 0 CHF
ACTIAS22419G100 ACTIAS22419G25 ACTIAS22419G5
4-Fluor-3-nitrobenzonitril
4-Fluor-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃FN₂O₂
MDL Number: MFCD01632197
CAS-Nummer: 1009-35-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III