2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS24888G100 AS24888G25
ACTIAS24888G100EA 0 CHF
ACTIAS24888G100 ACTIAS24888G25
2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril
2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₂F₂N₂O₂
MDL Number: MFCD00042254
CAS-Nummer: 143879-77-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III