2-Picolylchlorid Hydrochlorid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
AS20073G100
AS20073G25
ACTIAS20073G100EA
0
CHF
ACTIAS20073G100
ACTIAS20073G25
2-Picolylchlorid Hydrochlorid
2-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel:
C₆H₇Cl₂N MW: 164.03 g/mol |
MDL Number:
MFCD00012811 CAS-Nummer: 6959-47-3 EINECS: 230-149-9 UN: 3261 ADR: 8 III |