2-Amino-5-iod-3-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Iodo-3-methylpyridin-2-amine
AS33590G1
AS33590G5
ACTIAS33590G1EA
0
CHF
ACTIAS33590G1
ACTIAS33590G5
2-Amino-5-iod-3-methylpyridin
2-Amino-5-iodo-3-methylpyridine
Formel:
C₆H₇IN₂ MW: 234.04 g/mol |
MDL Number:
MFCD02102422 CAS-Nummer: 166266-19-9 |