3-Amino-2-fluor-6-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS7165G1
AS7165G5
ACTIAS7165G1EA
0
CHF
ACTIAS7165G1
ACTIAS7165G5
3-Amino-2-fluor-6-methylpyridin
3-Amino-2-fluoro-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₇FN₂ MW: 126.13 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095221 CAS-Nummer: 374633-34-8 |